Documenti
696323
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-Hydroxybutyrate-1-13C
98 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
DL-3-Hydroxybutyric acid-1-13C sodium
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH213CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
161-167 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].CC(O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i4+1;
NBPUSGBJDWCHKC-VZHAHHFWSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3