696099
2,3-Diaminobenzoic acid
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
198-204 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cccc(C(O)=O)c1N
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
KKTUQAYCCLMNOA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)