Key Documents
695807
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxobutanoate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
52-57 °C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)CC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H14O5/c1-3-18-13(16)12(15)8-11(14)9-4-6-10(17-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
JHWYUCIVJQZDEF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)