Documenti fondamentali
695750
Sigma-Aldrich
Ethyl (5-bromo-2-fluorobenzoyl)acetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrFO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
34-39 °C
Gruppo funzionale
bromo
ester
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-5-7(12)3-4-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
XODIHCQWLRSGQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)