Documenti
695734
Sigma-Aldrich
Sodium palmitate-4,6,8,10,12,14,16-13C7
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C7C9H31NaO2
Peso molecolare:
285.35
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+7
Stringa SMILE
[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1,9+1,11+1,13+1;
GGXKEBACDBNFAF-PUIBOWNGSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3