Documenti fondamentali
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzoic acid
97%
Sinonimo/i:
4-Morpholinobenzoic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 72.00
CHF 72.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 72.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 72.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
284-289 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)