Documenti fondamentali
694266
Sigma-Aldrich
1-N-Boc-4-bromopyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
48-52 °C
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(Br)cn1
InChI
1S/C8H11BrN2O2/c1-8(2,3)13-7(12)11-5-6(9)4-10-11/h4-5H,1-3H3
IQEFCRDQVLIADR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)