Documenti fondamentali
69418
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-3-(trifluoromethyl)-β-Phe-OH
≥98.0%
Sinonimo/i:
(S)-3-(Boc-amino)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, Boc-3-(trifluoromethyl)-D-β-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18F3NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
333.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0%
Stato
powder
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H18F3NO4/c1-14(2,3)23-13(22)19-11(8-12(20)21)9-5-4-6-10(7-9)15(16,17)18/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m0/s1
UPKLBXIBSSZUID-NSHDSACASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abhilash Padavannil et al.
Bio-protocol, 10(10), e3625-e3625 (2021-03-05)
Histones constitute the protein components of nucleosomes. Despite their small sizes, histones do not diffuse through the nuclear pore complex. Instead, they are transported to the nucleus by importins, either alone or in complex with histone chaperones. Determining the molecular