Documenti fondamentali
693790
Sigma-Aldrich
Neodymium -Iron- Boron, alloy 30/100
disc, size 13 mm × 6 mm
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Stato
disc
Composizione
Aluminum, 0.8 wt. %
Boron, 1.1 wt. %
Dysprosium, 3.6 wt. %
Iron, 65 wt. %
Neodymium, 29 wt. %
Niobium, 0.5 wt. %
Misura
13 mm × 6 mm
Stringa SMILE
[B].[Fe].[Nd]
InChI
1S/B.Fe.Nd
QJVKUMXDEUEQLH-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Magnetic parameters/properties:
Maximum Energy Product (BH): 239 kJ/m3 (30 MGsOe)
Residual Induction (Br): 1.14 T (11.4 kGs)
Coercive Force (Hc): 820 kA/m (10.3 kOe)
Intrinsic Coercive Force (Hci): 1114 kA/m (14.0 kOe)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)