Documenti fondamentali
693294
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrafluoroethanesulfonic acid
97%
Sinonimo/i:
TFESA
About This Item
Formula condensata:
CHF2CF2SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.354
P. ebollizione
210-211 °C/760 mmHg
Densità
1.747 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C2H2F4O3S/c3-1(4)2(5,6)10(7,8)9/h1H,(H,7,8,9)
KZWJWYFPLXRYIL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Alternative to triflic acid.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vsevolod V Rostovtsev et al.
The Journal of organic chemistry, 73(2), 711-714 (2007-12-19)
We have recently developed an improved synthetic route to 1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid (HCF2CF2SO3H, TFESA) and explored the applications of this newly available superacid in catalysis. Low volatility, ease of handling, and a convenient 1H NMR handle make this acid an attractive