Documenti fondamentali
69245
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1′-tetradecyl-4,4′-bipyridinium dichloride
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H40Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.50
Beilstein:
5325667
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Descrizione
cationic
Saggio
≥97.0%
PM
439.50 g/mol
Punto di fusione
295-300 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](C)cc2
InChI
1S/C25H40N2.2ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-19-27-22-17-25(18-23-27)24-15-20-26(2)21-16-24;;/h15-18,20-23H,3-14,19H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
QWMLZPBYZVAWPG-UHFFFAOYSA-L
Altre note
Amphiphilic viologen used in photochemical redox reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P.-A. Brugger et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 320-320 (1981)
M Grätzel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 80(10), 3129-3132 (1983-05-01)
Multielectron storage and hydrogen generation by light is achieved in aqueous dispersions of ultrafine TiO(2) particles (120-A diameter) when the amphiphilic viologen derivative N-tetradecyl-N'-methyl-4,4'-dipyridinium dichloride (C(14)MV(2+)) is used as an electron relay. Consecutive reduction of C(14)MV(2+) to the radical ion
M. Krieg et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 83, 209-209 (1981)