Documenti fondamentali
692034
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8BrF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493
Densità
1.517 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
QECZMYGJNDGESU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)