Documenti fondamentali
691933
Sigma-Aldrich
3-Benzyl-7-methyl adeninium iodide
85%, technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14IN5
Peso molecolare:
367.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
85%
Stato
solid
Punto di fusione
257-263 °C
Stringa SMILE
[I-].Cn1cnc2[n+](Cc3ccccc3)cnc(N)c12
InChI
1S/C13H13N5.HI/c1-17-8-16-13-11(17)12(14)15-9-18(13)7-10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,8-9,14H,7H2,1H3;1H
ICKPLUULYZQKGM-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)