Documenti fondamentali
691852
Sigma-Aldrich
1,3,6-Trichloroisoquinoline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4Cl3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
125-129 °C
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc2c(Cl)nc(Cl)cc2c1
InChI
1S/C9H4Cl3N/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)13-9(7)12/h1-4H
IQEHNPFLYOSKCB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)