Documenti
691658
Sigma-Aldrich
Iron phosphide Fe2P
99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferrous phosphide, Iron diphosphide
About This Item
Formula condensata:
Fe2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5% trace metals basis
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−40 mesh
Stringa SMILE
[Fe]=P#[Fe]
InChI
1S/2Fe.P
GNTCPDPNMAMZFW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Iron phosphide, Fe2P is a low band semiconducting material. It can be prepared by sonochemical synthesis from organometallic compounds as starting materials at temperatures above 950°C.
Applicazioni
Fe2P can be used for a variety of application such as: lithium ion batteries to improve conductivity, electrode material in sodium ion batteries, an electrocatalyst in hydrogen evolution
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3