Documenti fondamentali
691186
Sigma-Aldrich
Allyl cyanoacetate
Lonza quality, ≥99.0% (GC, KF)
Sinonimo/i:
Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
About This Item
Formula condensata:
NCCH2CO2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
Lonza quality
Saggio
≥99.0% (GC, KF)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Lonza Ltd
Impurezze
≤0.10% 2-propen-1-ol
≤0.10% water
≤0.15% diallylmalonate
≤500 mg/kg acid (as cyanoacetic acid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.443 (lit.)
P. ebollizione
110 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.070-1.075 g/mL at 20 °C
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCOC(=O)CC#N
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-5-9-6(8)3-4-7/h2H,1,3,5H2
WXKCRCGKCOKJEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)