Documenti fondamentali
691151
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethoxy-2-methylimidazolium hexafluorophosphate
98%, complies for IR spectroscopy
Sinonimo/i:
(OMe)2MeIm-PF6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11F6N2O2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (13C-NMR)
≥98.0% (31P-NMR)
98%
Stato
solid
Punto di fusione
123 °C
Compatibilità
complies for IR spectroscopy
Stringa SMILE
F[P-](F)(F)(F)(F)F.COn1cc[n+](OC)c1C
InChI
1S/C6H11N2O2.F6P/c1-6-7(9-2)4-5-8(6)10-3;1-7(2,3,4,5)6/h4-5H,1-3H3;/q+1;-1
JZRQUSXLKTZBJU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ionic liquid and NHC precatalyst[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)