Documenti fondamentali
690902
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-Allylalanine
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-Amino-2-methyl-4-pentenoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Purezza ottica
ee: ≥98.0% (HPLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Impurezze
≤15% water
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@](N)(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-4-6(2,7)5(8)9/h3H,1,4,7H2,2H3,(H,8,9)/t6-/m1/s1
QMBTZYHBJFPEJB-ZCFIWIBFSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Natalie N Nawarawong et al.
Behavioural brain research, 379, 112275-112275 (2019-10-16)
Novelty seeking is a personality trait associated with an increased vulnerability for substance abuse. In rodents, elevated novelty seeking has been shown to be a predictor for elevated drug self-administration and compulsive use. While previous studies have shown that both