Key Documents
690538
Sigma-Aldrich
3-Aminocrotononitrile
Arxada quality, ≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Sinonimo/i:
3-Amino-2-butenenitrile, 3-Iminobutyronitrile, Diacetonitrile
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH3)=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.10
Beilstein:
1719815
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0% (based on DM, GC, KF)
Forma fisica
flakes
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(N)=C/C#N
InChI
1S/C4H6N2/c1-4(6)2-3-5/h2H,6H2,1H3/b4-2+
DELJOESCKJGFML-DUXPYHPUSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3