690309
Sodium dicyanamide
Arxada quality, ≥97.0 % (w/w) (T)
Stato
powder
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Concentrazione
≥97.0 % (w/w) (T)
Impurezze
≤0.5 % (w/w) water (Karl Fischer)
≤3.0 % (w/w) NaCl (AT)
Stringa SMILE
[Na]N(C#N)C#N
InChI
1S/C2N3.Na/c3-1-5-2-4;/q-1;+1
IXBPPZBJIFNGJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Nickel diacetylpyridine dioximate pentanuclear, octanuclear and decanuclear cluster complexes
- Decanuclear manganese(II/III) oxo azide diolate clusters as supertetrahedral building-blocks to design extended magnetic networks
- Ruthenium bipyridine complexes entrapped in iron and manganese dicyanamide two-dimensional anionic sheet-like coordination polymeric networks exhibiting dual emission photoluminescence
- Lead dicyanamide-bridged nitronyl nitroxide radical polymeric complex
- Antiferromagnetically coupled hexanuclear copper(II) Schiff base complexes with dicyanamido bridges
- CuII2L based polymeric ladders using dicyanamide bridges
- Luminous hexacoordinated coordination polymers of cadmium(II), containing dicyanamide bridges
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?