Key Documents
690236
Sigma-Aldrich
(R)-N-(α-Methylbenzyl)hydroxylamine
≥96%
Sinonimo/i:
R)-N-Hydroxy-α-methyl-benzenemethanamine ethanedioate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H11NO · C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96%
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.C[C@@H](NO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO.C2H2O4/c1-7(9-10)8-5-3-2-4-6-8;3-1(4)2(5)6/h2-7,9-10H,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t7-;/m1./s1
GUXMGLCOBSBIKH-OGFXRTJISA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)