Documenti
690201
Sigma-Aldrich
Glyoxal mono-dimethylhydrazone
97%
Sinonimo/i:
(Dimethylhydrazono)acetaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.12
Beilstein:
1922146
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥96.5% (GC)
97%
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)\N=C\C=O
InChI
1S/C4H8N2O/c1-6(2)5-3-4-7/h3-4H,1-2H3/b5-3+
WJYMBVJBSFMDLE-HWKANZROSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3