Documenti fondamentali
690112
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Bis(2,4,6-triisopropylphenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(1R)-3,3′-Bis[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]-1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C50H58O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
690.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95% (HPLC)
Stato
solid
Purezza ottica
ee: ≥98.0%
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2cc3ccccc3c(c2O)-c4c(O)c(cc5ccccc45)-c6c(cc(cc6C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C50H58O2/c1-27(2)35-23-39(29(5)6)45(40(24-35)30(7)8)43-21-33-17-13-15-19-37(33)47(49(43)51)48-38-20-16-14-18-34(38)22-44(50(48)52)46-41(31(9)10)25-36(28(3)4)26-42(46)32(11)12/h13-32,51-52H,1-12H3
BCAHCEFAVPAFSH-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)