Documenti fondamentali
689602
Sigma-Aldrich
4-(Triphenylphosphonio)butane-1-sulfonate
99%
Sinonimo/i:
Triphenyl-(4-sulfo-butyl)-phosphonium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23O3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.46
Beilstein:
4018406
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
≥98.5% (HPLC)
99%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Impurezze
≤0.5% water
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23O3PS/c23-27(24,25)19-11-10-18-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2
RKQKXPDRWYNUGZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Sulfonyl-functionalized ionic liquids
  • Prostaglandins containing a sulfo group
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)