Documenti fondamentali
689564
Sigma-Aldrich
Potassium N-chloro-p-toluenesulfonamide
anhydrous, ≥98.0%
Sinonimo/i:
N-Chloro-4-methyl-benzenesulfonamide, Chloramine T potassium salt, anhydrous
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7ClKNO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
Saggio
≥98.0%
98.0-102.0% (RT)
Qualità
anhydrous
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Perdita
≤0.5% loss on drying
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to tan
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cl)[K]
Applicazioni
Reactant for:
  • Carbonylation reactions
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)