Documenti fondamentali
689467
Sigma-Aldrich
trans-2-(Fmoc-aminomethyl)-cyclohexanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCCC[C@H]1CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H25NO3/c24-21-12-6-1-7-15(21)13-23-22(25)26-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h2-5,8-11,15,20-21,24H,1,6-7,12-14H2,(H,23,25)/t15-,21+/m0/s1
DLDUSAROVXDNNQ-YCRPNKLZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)