Documenti fondamentali
689084
Sigma-Aldrich
2-(4-Benzyl-1-piperazinyl)-1-phenylethanone
96%
Sinonimo/i:
α-(4-Benzylpiperazinyl)acetophenone, N-Benzoylmethyl-N′-benzylpiperazine
Scegli un formato
500 MG
CHF 130.00
CHF 130.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O · xHBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.39 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
≥95.5% (HPLC)
96%
CHF 130.00
Spedizione prevista il30 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.5% (HPLC)
96%
Stato
powder
Impurezze
≤5.0% water
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Br.O=C(CN1CCN(CC1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O.BrH/c22-19(18-9-5-2-6-10-18)16-21-13-11-20(12-14-21)15-17-7-3-1-4-8-17;/h1-10H,11-16H2;1H
BYGQOUUMIHHYAW-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)