Documenti fondamentali
68902
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-octylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥97.0%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H23F3N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0%
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h10-12H,3-9H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
BCVMAYRUJBXMAP-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)