Documenti fondamentali
688525
Sigma-Aldrich
(S,S)-N-Boc-2,5-dimethylpyrrolidine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D +45.0°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Densità
0.930 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO2/c1-8-6-7-9(2)12(8)10(13)14-11(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-/m0/s1
FZSBLLYQAULJDU-IUCAKERBSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
187.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)