Documenti fondamentali
688428
Sigma-Aldrich
Acetamidine-13C2,15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
13CH313C(15NH2)=15NH•HCl
Peso molecolare:
98.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Saggio
97% (CP)
Punto di fusione
165-170 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
Cl.[13CH3][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
WCQOBLXWLRDEQA-UJNKEPEOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)