Key Documents
688010
Sigma-Aldrich
Poly[(1,4-divinylenephenylene) (2,4,6-triisopropylphenylborane)]
Sinonimo/i:
Boramer-T01, Poly(1,4-divinylenephenylene tripylborane)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
PM
average Mn ~1379
Punto di fusione
103-112 °C
Fluorescenza
λex 330 nm; λem 440 nm in chloroform
Applicazioni
n-type polymer semiconductor; HOMO = –6.65 eV, LUMO = –3.85 eV.
Note legali
Manufactured by TDA research, Inc.
Boramer is a trademark of TDA Research, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luebben, S.; Sapp, S.
Material Matters, 3, 11-11 (2007)