Documenti fondamentali
687898
Sigma-Aldrich
3-Biphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9BrMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.972 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Br[Mg]c1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Mg/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1-5,7-10H;1H;/q;;+1/p-1
UZTOZHROVSDJHK-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 - 5.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 - -15 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)