Documenti fondamentali
687634
Sigma-Aldrich
2-Methylpyridine-4-carboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
2-methylisonicotinic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 84.20
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 84.20
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 84.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
295-299 °C (D)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1cc(ccn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-4-6(7(9)10)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)