Documenti fondamentali
687588
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-2-methylpyrrolidine
95%
Sinonimo/i:
(S)-2-Methylpyrrolidine-1-carboxylic acid-tert-butyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
Densità
0.962 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[C@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO2/c1-8-6-5-7-11(8)9(12)13-10(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3/t8-/m0/s1
PPUYUEPZGGATCN-QMMMGPOBSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)