Documenti
686999
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene-d14
97 atom % D, 96% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D14
Peso molecolare:
148.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
96% (CP)
P. eboll.
184 °C (lit.)
Punto di fusione
-43 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+14
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
DSNHSQKRULAAEI-NFUPRKAOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C