Documenti fondamentali
686743
Sigma-Aldrich
6-Methyl-4-nitropyridine-2-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-6-methyl-4-nitropyridine, 6-Methyl-4-nitropicolinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
74-79 °C
Stringa SMILE
Cc1cc(cc(n1)C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c1-5-2-7(10(11)12)3-6(4-8)9-5/h2-3H,1H3
VITXYPUCOQUWPJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)