Key Documents
68645
Sigma-Aldrich
Chloro(methyl)phenylsilane
technical, ≥93.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl-phenyl-chlorosilane
About This Item
Formula condensata:
C6H5SiH(CH3)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.68
Beilstein:
2935477
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥93.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.515 (lit.)
P. eboll.
113 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9ClSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,9H,1H3
GVPNBWPLCHOFMX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)