Documenti fondamentali
685747
Sigma-Aldrich
4-(1-Aminoethyl)pyridine
95%
Sinonimo/i:
1-(4-Pyridyl)ethylamine, 1-Pyridin-4-yl-ethylamine
Scegli un formato
1 G
CHF 120.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 120.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5347
Densità
1.0190 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(N)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-6H,8H2,1H3
HIZMJYQEHFJWQY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)