Documenti fondamentali
685690
Sigma-Aldrich
Poly[(9,9-dihexylfluoren-2,7-diyl)-alt-(2,5-dimethyl-1,4-phenylene)]
Sinonimo/i:
PF-DMB
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Punto di fusione
>400 °C
Fluorescenza
λex 330 nm; λem 379 nm in chloroform
Caratteristiche e vantaggi
Polymer end-capped with 3,5-dimethylbenzene.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)