685682
3,5-Bis(4-tert-butylphenyl)-4-phenyl-4H-1,2,4-triazole
97%
About This Item
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
224-229 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(-c3ccc(cc3)C(C)(C)C)n2-c4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3/c1-27(2,3)22-16-12-20(13-17-22)25-29-30-26(31(25)24-10-8-7-9-11-24)21-14-18-23(19-15-21)28(4,5)6/h7-19H,1-6H3
ADENFOWRGOZGCW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study