Documenti fondamentali
685550
Sigma-Aldrich
3-(2-Chloro-3-methoxyphenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
144-148 °C
Stringa SMILE
COc1cccc(CCC(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C10H11ClO3/c1-14-8-4-2-3-7(10(8)11)5-6-9(12)13/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,12,13)
FIOFIGKOEGZNIK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)