Documenti
685542
Sigma-Aldrich
4-Chloro-5-methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
124-128 °C
Stringa SMILE
COc1ccc2C(=O)CCc2c1Cl
InChI
1S/C10H9ClO2/c1-13-9-5-3-6-7(10(9)11)2-4-8(6)12/h3,5H,2,4H2,1H3
RNDMOLOBKVJEMH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3