685380
Carbon nanotube, single-walled
amide functionalized, >90% carbon basis, D × L4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Sinonimo/i:
SWNT, amide functionalized
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Carbon nanotube, single-walled, amide functionalized, >90% carbon basis, D × L 4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Livello qualitativo
Saggio
>90% carbon basis
Stato
powder
Grado di funzionalizzazione
per 4 atom % (amide groups)
D × lung.
4-6 nm × 0.7-1.0 μm , bundle dimensions
Impurezze
5-8% metals
Solubilità
DMF: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
acetone: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
alcohols: 0.5-1.0 mg/mL (with sonication)
Gruppo funzionale
amide
Categorie correlate
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Carbon nanotubes are materials that possess remarkable properties and offer extraordinary possibilities.
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.