Documenti fondamentali
684783
Sigma-Aldrich
2-Chlorothiobenzamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
65-69 °C
Stringa SMILE
NC(=S)c1ccccc1Cl
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)