Merck
684635
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
97%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4HBrCl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.87
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
272-305-9
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
InChI key
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
SMILES string
Clc1ncnc(Cl)c1Br
assay
97%
form
solid
mp
77-81 °C
functional group
bromo, chloro
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica