Documenti fondamentali
68416
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzylpyrrolidine-2-methanol
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-1-Benzyl-2-(hydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥95.0% (GC)
Attività ottica
[α]/D +74±2°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.541
Stringa SMILE
OC[C@H]1CCCN1Cc2ccccc2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)