Documenti
683450
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-d5
98 atom % D
About This Item
Formula condensata:
DCONDCD3
Peso molecolare:
64.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]N(C([2H])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i1D3,2D/hD
ATHHXGZTWNVVOU-OMGDYAOASA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1