Documenti fondamentali
682683
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylboronic acid methyl ester
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H29BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484
Densità
0.913 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COB(OC)c1c(cc(cc1C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C17H29BO2/c1-11(2)14-9-15(12(3)4)17(18(19-7)20-8)16(10-14)13(5)6/h9-13H,1-8H3
KRQWDHHDTSORLQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)