Documenti fondamentali
68249
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-trans-3-Methyloxirane-2-methyl 4-nitrobenzoate
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(−)-3-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.21
Beilstein:
6274744
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −46±2°, c = 2.5% in chloroform
Punto di fusione
103-105 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@@H]1O[C@H]1COC(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Altre note
Protected epoxy alcohol which can be directly substituted at C-3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S.Y. Ko et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 667-667 (1987)