Documenti fondamentali
682268
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4D3H415NO4
Peso molecolare:
141.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([13C](O)=O)[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1
CKLJMWTZIZZHCS-ULNHBARWSA-N
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)